Learn More
Testo™ Anémomètre à hélice
Code produit 10722884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
490 x 37 x 36 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10722884 490 x 37 x 36 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10722884 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 4053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.34€
    148.00€ / 1 pièces
    Économisez 37.34€
    20% de réduction
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spezifikation
Type Thermo-anémomètre
Précision ± 0,5 m/s
Dimensions (L x l x H) 490 x 37 x 36 mm
À utiliser avec (application) Mesure de la vitesse de l’air en intérieur, Mesure dans les conduits de ventilation
Température (métrique) -20 à +70°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.