Learn More
Testo™ Anémomètre à hélice
Specifications
Specifications
| Type | Anémomètre à hélice |
| Précision | ± 0,5 m/s |
| Dimensions (L x l x H) | 133 x 46 x 25 mm |
| À utiliser avec (application) | Mesure le débit d’air et la température de l’air |
| Température (impériale) | 14 °F à 122 °F |
| Température (métrique) | -10 °C à +50 °C |
| Vélocité | 0,4 à 20 m/s |