Learn More
Vanillic acid, MedChemExpress
Description
Vanillic acid is a flavoring agent found in edible plants and fruits. Vanillic acid inhibits NF-κB activation. Anti-inflammatory, antibacterial, and chemopreventive effects.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Vanillic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 121-34-6 |
| Couleur | Tan |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H8O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (594.71 mM) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Afficher plus |