Learn More
Vanilline, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11498371 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11498371 500 g
11488371 100 g
11408381 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498371 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215218890
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 121-33-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clé InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
Couleur Blanc
Densité 1.056g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 500 g
Poids de la formule 152.1
Forme physique Poudre cristalline