Learn More
Vanilline, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10574071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
250g
2g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10574071 2 g Flacon en verre 2g
10387020 100 g Flacon en plastique 100g
10294900 250 g Flacon en plastique 250g
10041610 1 kg Flacon en plastique 1kg
11984781 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10574071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 140820020
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 121-33-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-33-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00006942,MFCD08702848
Clé InChI MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme vanillin, vanillaldehyde, vanillic aldehyde, vanilla, p-vanillin, 2-methoxy-4-formylphenol, vanilline, lioxin, 4-hydroxy-m-anisaldehyde, 3-methoxy-4-hydroxybenzaldehyde
CID PubChem 1183
ChEBI CHEBI:18346
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(C=O)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
Point de fusion 81°C to 84°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0600g/mL
Point d’ébullition 170°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 147°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 2 g
Beilstein 08, 247
Merck Index 15, 10120
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in glacial acetic acid,freely soluble in alcohol,chloroform,ether,,carbon disulfide and methanol,soluble in oils,aq. solutions of alkali hydroxide,s
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vanillin