Learn More
Vanillin, MedChemExpress
Code produit 16481298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481298 5 g
16421486 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481298 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0098
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Vanillin (p-Vanillin) is a single molecule extracted from vanilla beans and also a popular odor used widely in perfume, food and medicine.
Vanillin (p-Vanillin) is a single molecule extracted from vanilla beans and also a popular odor used widely in perfume, food and medicine.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
CAS 121-33-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O3
Quantité 5 g
Synonyme p-Vanillin m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism