Learn More
Vanillin, TRC
Code produit 30012189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012189 100 g 100g
30011812 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV097500100G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-33-5
Formule moléculaire C8 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Synonyme Vanillin, Benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-, Vanillin (8CI), 2-Methoxy-4-formylphenol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol, 4-Hydroxy-3-methoxy-benzyldehyde, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-m-anisaldehyde, H 0264, Lioxin, NPLC 0145, NSC 15351, NSC 403658, NSC 48383, Rhovanil, Vanillaldehyde, Vanillic aldehyde, Vanillum, m-Methoxy-p-hydroxybenzaldehyde, p-Hydroxy-m-methoxybenzaldehyde, p-Vanillin
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COc1cc(C=O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
Poids de la formule 152.0473
Pourcentage de pureté >95%