Learn More
Vanillyl alcohol, MedChemExpress
Code produit 16459176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16459176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16459176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2067
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Vanillyl alcohol (p-(Hydroxymethyl)guaiacol), derived from vanillin, is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H10O3
Quantité 100 mg
Synonyme p-(Hydroxymethyl)guaiacol
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (648.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 154.16
Poids de la formule 154.16
Pourcentage de pureté 98.38%
Qualité Research
Forme physique Solid