Learn More
Vanillylamine Hydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride) |
| CAS | 7149-10-2 |
| Formule moléculaire | C8 H11 N O2 . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride, Phenol, 4-(aminomethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (1:1), Creosol, α-amino-, hydrochloride (6CI), Phenol, 4-(aminomethyl)-2-methoxy-, hydrochloride (9CI), p-Cresol, α-amino-2-methoxy-, hydrochloride (8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine monohydrochloride, α-Amino-2-methoxy-p-cresol hydrochloride, α-Aminocreosol hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cc(CN)ccc1O |
| Nom IUPAC | 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.64 |
| Poids de la formule | 189.0557 |