Learn More
Ester éthylique de l'acide vanillylmandélique, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Vanillylmandelic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 52058-11-4 |
| Formule moléculaire | C11H14O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3-methoxy-mandelic Acid Ethyl Ester, alpha,4-Dihydroxy-3-methoxy-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-8(12)9(6-7)15-2/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acétate d'éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.23 |
| Poids de la formule | 226.0841 |