Description
Contrôlez votre température de séparation en toute confiance à l’aide des compartiments de colonnes Thermo Scientific™ Vanquish™. La combinaison unique de préchauffage actif et/ou passif de l’éluant et les deux modes de thermostatisation de colonne—air immobile et forcé—, disponibles dans les compartiments de colonne H et C Vanquish, assure une correspondance fiable de la température de l’éluant et de la colonne pour des performances UHPLC supérieures et permet un transfert aisé de la méthode LC. Le compartiment de colonne N Vanquish prend en charge les applications à faible débit avancées ainsi que les applications d’injection directe capillaire et à débit micro dans le système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ Neo.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
Évitez toute perte de performances avec le préchauffage de l’éluant
- Dispersion minimale tout en garantissant un transfert de chaleur idéal
- Préchauffage actif et en temps réel de l’éluant avec un volume géométrique de 1 μl
- Contribution négligeable du volume de colonne supplémentaire, même avec des colonnes d’un diamètre interne de 1 mm
- Contrôle précis et très efficace de la température de l’éluant
- Plus aucune différence thermique au sein d’une colonne LC, quelles que soient les conditions
- Installation facile avec la tubulure de connexion Thermo Scientific™ Viper™
Maximisez l’efficacité chromatographique grâce au mode de thermostatation de la colonne à air immobile
- Différence thermique minimale grâce à un chauffage visqueux en conditions UHPLC
- Efficacité UHPLC et résolution optimales
Assurez-vous un transfert de méthode sans accroc avec le mode à air forcé
- Équilibrage thermique rapide
- Évacuation optimale de la chaleur frictionnelle pour une rétention fiable de l’analyte
- Flexibilité très élevée, par exemple pour le transfert de méthodes provenant d’autres instruments
Plus de résultats avec de meilleures séparations grâce aux colonnes UHPLC Thermo Scientific™ Accucore™ Vanquish™ C18
Avec le compartiment de colonnes H Vanquish, utilisez la colonne UHPLC Accucore Vanquish C18 à particules de 1,5 μm incroyablement efficace dans votre système UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™. Comportant des particules à noyau solide de 1,5 μm, la colonne offre des trajets de diffusion ultracourts, produisant des séparations hautement efficaces. Les colonnes UHPLC Accucore Vanquish permettent aux laboratoires de répondre aux exigences de cadences plus élevées en produisant de meilleures séparations et des résultats plus nombreux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Compartiment de colonne |
| Description | Dimensions : 700 mm x 111 mm x 422 mm (27,6 po x 4,4 po x 16,6 po), poids : 14 kg (30,9 lb) |
| À utiliser avec (équipement) | Système UHPLC Vanquish |
| Capacité de colonne | 2 x max., 300 mm avec préchauffage ou pré-colonne, dia. int. max. : 10 mm ; 2 x max., 250 mm avec préchauffage ou pré-colonne, dia. int. max. : 10 mm |
| Gamme de températures | 5°C (max 18 K en dessous de la température ambiante) à 85°C |