Learn More
Thermo Scientific™ Détecteurs à barrettes de diodes et détecteurs à longueurs d’onde multiples Vanquish™
Product Code. 17719869 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Type:
Détecteur à barrette de diodes
Détecteur à longueurs d’onde multiples
Gamme de longueur d’onde:
190-800 nm
190–800 nm
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Gamme de longueur d’onde unitSize
17719869 Détecteur à barrette de diodes 190–800 nm 1 pièce
17545456 Détecteur à barrette de diodes 190-800 nm 1 pièce
17506516 Détecteur à longueurs d’onde multiples 190-800 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17719869 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. VFD11A01
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Bénéficiez d’une plage dynamique ultra-large lorsque vous utilisez des détecteurs à barrettes de diodes et des détecteurs à longueurs d’onde multiples Thermo Scientific™ Vanquish™
Bénéficiez des meilleures performances ainsi que d’une excellente fiabilité et flexibilité en matière de détection HPLC et UHPLC grâce aux détecteurs à barrettes de diodes (DAD) et aux détecteurs de longueurs d’onde multiples (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs offrent une excellente linéarité et des performances signal/bruit optimisées et offrent une gamme dynamique ultralarge pour permettre la détection de composés principaux très concentrés ainsi que d’impuretés à l’état de traces.
En outre, le DAD HL Vanquish fait appel à la technologie Thermo Scientific™ Lightpipe™ pour obtenir les meilleures performances en termes de signal-bruit grâce à la combinaison d’un faible bruit de fond, d’un très long trajet lumineux et d’une dispersion minimale.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
Caractéristiques du DAD Vanquish
  • Linéarité de pointe jusqu’à 2,7 AU
  • L’interférence de l’indice de réfraction et les effets thermiques réduits permettent de réduire la dérive de la ligne de base et d’obtenir une intégration plus fiable des pics.
  • Acquisition de données à des taux pouvant atteindre 250 Hz en utilisant jusqu’à 10 canaux d’absorption et un champ spectral pour une meilleure prise en charge de séparations ultrarapides.
  • Détecteur facile à utiliser avec une interaction intuitive, un suivi de l’utilisation de la lampe et de la cuve à flux continu pratique ainsi qu’une validation intégrée de la longueur d’onde via le filtre d’oxyde d’holmium.
Specifications
Description Détecteur à barrette de diodes FG Vanquish
Data Collection Rate 250 Hz max.
Mode de détection Détection UV-visible (jusqu’à 10 canaux)
Type de détecteur Faisceau unique
Type Détecteur à barrette de diodes
Dérive < 1 mAU/h à 254 nm
Volume de la cellule à flux continu Standard, longueur de trajet de 10 mm (13 μl, SST)
Standard, biocompatible, longueur de trajet de 10 mm (13 
l, PEEK)
Semi-analytique, longueur de trajet de 7 mm (5 μl, SST)
Semi-micro, longueur de trajet de 7 mm (2,5 μl, SST)
Semi-micro, biocompatible, longueur de trajet de 7 mm (2,5 μl, titane)μ Cellule de diagnostic
Caractéristiques BPL Fonctions de performances prédictives : âge et allumages de la lampe, dégradation de l’intensité de la lampe, détection de fuites, période de surveillance de service.
Tous les paramètres du système sont consignés dans la piste d’audit du système de données chromatographiques Chromeleon.
Lampe Lampe au deutérium, lampe au tungstène
Linéarité < 5 % à 2,2 AU (généralement < 5 % à 2,7 AU)
Pression max. de fonctionnement des cellules Biocompatible standard : 5 MPa (50 bar, 720 psi)
Autres cuves à flux continu : 12 MPa (120 bar, 1 740 psi)
Bruit <± 6 μAU à 254 nm (cellule à circulation standard, bande passante : 4 nm, largeur de fente : large, constante de temps : 2 sec)
Nbre de canaux 10 + champ 3D
Connexion au PC USB 2.0 ; hub 3 ports pour connecter d’autres modules Vanquish
Barrette de diodes 1024 éléments
Fonctions de sécurité Diagnostics optiques au démarrage, ventilateurs de refroidissement, moteurs et électronique. Détection de fuites et manipulation en toute sécurité.
Largeur de fente Réglable : large, étroit
Bande passante spectrale Résolution en pixels : 0,6 nm (moyenne)
Plage de températures 5 à 35°C ; 20 à 80 % HR (sans condensation)
Fonctions de validation Validation interne avec filtre d’oxyde d’holmium
Précision en longueur d’onde ±1 nm
Gamme de longueur d’onde 190–800 nm
Répétabilité en longueur d’onde ±0,1 nm
Poids (métrique) 16,3 kg
Alimentation électrique 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, max. 245 W/255 VA