Learn More
Thermo Scientific™ Pompe double Vanquish™
Code produit 17555456 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pompe double C Vanquish™
Pompe double F Vanquish
Version biocompatible:
Non
Oui ; gamme de pH : 2 à 12, concentration en chlorure : jusqu’à 1 mol/l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Version biocompatible Conditionnement
17555456 Pompe double C Vanquish™ Non 1 pièce
17861266 Pompe double F Vanquish Oui ; gamme de pH : 2 à 12, concentration en chlorure : jusqu’à 1 mol/l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17555456 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VCP32A01
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Bénéficiez d’une plus grande flexibilité d’utilisation avec les pompes doubles Thermo Scientific™ Vanquish™ pour systèmes HPLC.
Bénéficiez d’une flexibilité maximale avec les méthodes LC double, LC ou LC-MS en tandem et les méthodes à gradient inversé grâce aux pompes doubles Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces pompes offrent deux débits de mélange de solvants ternaires indépendants dans un seul boîtier. La technologie Thermo Scientific™ SmartFlow™ intégrée compense automatiquement le changement de compressibilité des éluants pour garantir une excellente précision du débit et du gradient, quelle que soit la composition des éluants. Cette technologie vous offre des performances inégalées du temps de rétention et des données hautement fiables pour vous donner plus de choix dans le développement de méthodes et la commutation entre les applications.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
Distribution double de solvants : productivité la plus élevée, retour sur investissement le plus rapide
Les pompes doubles Vanquish associent deux débits de mélange de solvants ternaires indépendants dans un seul boîtier, permettant ainsi d’économiser de l’espace sur la paillasse pour une flexibilité maximale, notamment avec les flux de travail double LC, en tandem LC ou LC-MS et gradient inversé.
  • Profitez d’une excellente précision de débit offerte par des entraînements à piston ultraprécis
  • Profitez du dégazage de solvant intégré pour une meilleure stabilité du débit et une sensibilité optimale du détecteur
  • Bénéficiez d’une durabilité exceptionnelle pour un temps de fonctionnement optimal et un coût total de possession minimal
Spécification
Description Pompe double C Vanquish™
Version biocompatible Non
Précision du débit ±0,1 %
Justesse du débit < 0,05 % RSD ou < 0,01 min ET, la valeur la plus élevée prévalant
Formation de gradient Dosage des gradients basse pression double
Débit max. 10 ml/min.
Gamme de pression 2 à 70 MPa
Caractéristiques BPL Fonctions de performances prédictives dans le cadre de la programmation des procédures de maintenance en fonction des conditions de fonctionnement et d’utilisation réelles de la pompe.
Débit min. 0,001 ml/min.
Dimensions (H x l x P) 192 mm x 420 mm x 620 mm (7,6 po x 16,5 po x 24,4 po)
Poids (impériale) 44 lb
Poids (métrique) 20 kg
Type de produit Pompe à double piston en série