Description
Bénéficiez d’une flexibilité maximale avec les méthodes LC double, LC ou LC-MS en tandem et les méthodes à gradient inversé grâce aux pompes doubles Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces pompes offrent deux débits de mélange de solvants ternaires indépendants dans un seul boîtier. La technologie Thermo Scientific™ SmartFlow™ intégrée compense automatiquement le changement de compressibilité des éluants pour garantir une excellente précision du débit et du gradient, quelle que soit la composition des éluants. Cette technologie vous offre des performances inégalées du temps de rétention et des données hautement fiables pour vous donner plus de choix dans le développement de méthodes et la commutation entre les applications.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
La pompe double F Vanquish associe deux débits de mélange de solvants ternaires indépendants dans un seul boîtier qui permet d’économiser de l’espace sur la paillasse pour une flexibilité maximale, notamment avec les flux de travail double LC, en tandem LC ou LC-MS et gradient inversé.
- Doublez votre flexibilité grâce au mélange unique de solvants ternaires double conçu pour les flux de travaux Vanquish Duo
- Profitez d’une excellente précision de débit grâce à des entraînements à piston ultraprécis
- Profitez du dégazage de solvant intégré pour une meilleure stabilité du débit et une sensibilité optimale du détecteur
- Bénéficiez d’une durabilité exceptionnelle pour un temps de fonctionnement optimal et un coût total de possession minimal
Spécification
Spécification
| Description | Pompe double F Vanquish |
| Version biocompatible | Oui ; gamme de pH : 2 à 12, concentration en chlorure : jusqu’à 1 mol/l |
| Précision du débit | ±0,1 % |
| Justesse du débit | < 0,05 % RSD ou < 0,01 min ET, la valeur la plus élevée prévalant |
| Formation de gradient | Dosage des gradients basse pression double |
| Débit max. | 8 ml/min. |
| Gamme de pression | 2 à 103 MPa |
| Caractéristiques BPL | Fonctions de performances prédictives dans le cadre de la programmation des procédures de maintenance en fonction des conditions de fonctionnement et d’utilisation réelles de la pompe. Tous les paramètres du système sont consignés dans l’audit trail du système d’acquisition de données de chromatographie Chromeleon. |
| Débit min. | 0,001 ml/min. |
| Nbre de solvants | 2 x 3 |
| Afficher plus |