Learn More
Thermo Scientific™ Cellules à circulation Vanquish™ pour détecteur à barrettes de diodes Vanquish™ FG
Code produit 31906276 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cellule biocompatible standard
Cellule semi-micro
Cellule standard
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
31906276 Cellule standard 1 pièce
17898718 Cellule semi-micro 1 pièce
17565446 Cellule biocompatible standard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31906276 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6083.0510
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Choisissez parmi une large gamme de cellules pour détecteur à barrettes de diodes (DAD) FG Thermo Scientific™ Vanquish™ pour répondre aux exigences liées à votre utilisation.
Choisissez parmi une large gamme de cellules Thermo Scientific™ Vanquish™ pour le détecteur à barrettes de diodes FG Thermo Scientific™ Vanquish™. Trouvez la cellule correspondant aux exigences de vos applications, notamment la faible dispersion pour les séparations UHPLC, la résistance aux hautes pressions pour la méthode LC-MS, le fractionnement, la compatibilité avec l’analyse des biomolécules.
Des cellules d’excellente qualité pour un large éventail d’applications
Limite de pression de la cellule de 12 MPa (120 bars, 1 740 psi) :
  • Cellule standard
  • Cellule semi-analytique
  • Cellule semi-micro (versions biocompatible et SST disponibles)
Limite de pression de la cellule de 5 MPa (50 bars, 720 psi) :
  • Cellule biocompatible standard
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité CE declaration
Volume mort 13 μL
Type de détecteur Diode Array Detector
À utiliser avec (équipement) Détecteur à barrettes de diodes FG Vanquish
Matériau Acier inoxydable
Pression max. 12 MPa
Type Cellule standard
Volume (métrique) 13 μL
Jetable Reusable
Dérive <1 mAU/hour at 254 nm
Comprend Flow Cell, Quick Installation Guide, Waste Fluidics
Linéarité <5% at 2.2 AU (ASTM)
Température max. (impériale) 176°F
Température max. (métrique) 80°C
Bruit <±6 μAU at 254 nm (ASTM), <±12 μAU at 520 nm (ASTM)
Longueur du trajet optique 10 mm
pH 1 to 13
Quantité 1 Ea.
Gamme de produits Vanquish