Learn More
Beschreibung
Obtenez des performances de détection de traces grâce à la suppression très efficace de la lumière parasite avec les détecteurs par fluorescence Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces détecteurs réduisent les effets thermiques à l’aide de cuves à flux continu contrôlées par la température pour une détection plus précise. Surveillez jusqu’à quatre paires de longueurs d’onde simultanément ou analysez votre chromatogramme pour rechercher les meilleures longueurs d’onde d’émission / d’excitation. Améliorez la sensibilité de détection et la sélectivité en utilisant la commutation ultrarapide des longueurs d’onde entre les pics.
Consultez les ressources du détecteur par fluorescence
- Acquisition de données jusqu’à 200 Hz pour une prise en charge optimale des séparations UHPLC même les plus rapides
- Optimisez votre sensibilité à l’aide d’une fréquence de lampe flash au xénon et de paramètres variables du filtre d’émission
- Simplifiez le développement de méthodes ou améliorez les méthodes existantes à l’aide de balayages à un seul spectre ou de l’acquisition d’un champ de fluorescence en mode d’excitation, d’émission ou synchrone
- Réduisez votre coût de possession grâce à l’augmentation de la durée de vie de la lampe offerte par notre lampe flash au xénon à longue durée de vie et les divers modes de fonctionnement de la lampe
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Détecteur par fluorescence C Vanquish™ |
| Data Collection Rate | 100 Hz max. |
| Mode de détection | Monocanal |
| Type de détecteur | Fluorescence haute sensibilité |
| Type | Détecteur par fluorescence |
| Système optique | Deux monochromateurs avec grilles holographiques concaves et miroirs elliptiques pour une efficacité maximale de la transmission de la lumière |
| Connexion au PC | USB 2.0 ; hub 3 ports pour connecter d’autres modules Vanquish |
| Gamme de longueur d’onde | Excitation : 200-630 nm, émission : 220-650 nm |
| Dimension | 159 mm × 420 mm × 620 mm (6,3 po × 16,5 po × 24,4 po) |
| Poids (métrique) | 21 kg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.