Description
Élargissez les capacités de la plateforme Thermo Scientific™ Vanquish™ LC grâce à la flexibilité du mélange de solvants quaternaires de pointe. Les pompes quaternaires Thermo Scientific™ Vanquish™ intègrent la technologie de pompage SmartFlow™ pour garantir une excellente précision du débit et du gradient, indépendamment de la composition de l’éluant et des contre-pressions allant jusqu’à 1034 bar. Ces innovations vous offrent une précision inégalée du temps de rétention et des données hautement fiables, même pour les gradients ternaires et quaternaires. Elles offrent également plus de liberté pour le transfert de méthodes, le développement de méthodes et le changement d’application.
Consultez les ressources HPLC / UHPLC
Profitez de la pompe la plus performante du secteur
Pour obtenir des résultats homogènes, vous avez besoin d’un débit fluide et d’une composition de gradient adéquate. Les pompes quaternaires Vanquish apportent le débit Vanquish à un mélange de solvants quaternaires flexible de pointe pour le développement de méthodes de transfert, les applications de gradients ternaires et quaternaires difficiles ou l’exploitation complète des chimies de colonnes spécialisées.
- Profitez d’une excellente précision de débit grâce à des entraînements à piston ultraprécis
- Profitez du dégazage de solvant intégré pour une meilleure stabilité du débit et une sensibilité supérieure du détecteur
- Bénéficiez d’une durabilité exceptionnelle pour un temps de fonctionnement optimal et un faible coût total de possession
- Oubliez la configuration fluidique fastidieuse grâce à notre technologie de raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Viper™ innovante
Provoque des séparations avec plus de flexibilité et de fiabilité
Notre technologie de pompage SmartFlow, avec une compensation automatique de la variabilité de compressibilité des éluants, assure une excellente précision des débits et des gradients, indépendamment de la composition des éluants et des contre-pressions. Ces innovations offrent une précision inégalée du temps de rétention et des données hautement fiables.
- Deux niveaux de pression et de débit de pompage :
- Pompe quaternaire F Vanquish : Jusqu’à 1 000 bar (15 000 psi) et 8 ml/min
- Pompe quaternaire C Vanquish : Jusqu’à 700 bar (10 000 psi) et 10 ml/min
Spécification
Spécification
| Description | Pompe quaternaire C |
| Version biocompatible | Non |
| Précision du débit | ±0,1 % |
| Justesse du débit | < 0,05 % RSD ou < 0,01 min ET, la valeur la plus élevée prévalant |
| Formation de gradient | Dosage de gradients basse pression |
| Débit max. | 10 ml/min. |
| Gamme de pression | 2 à 70 MPa |
| Précision de la proportionnalité du gradient | Dosage de gradients basse pression |
| Dégazage de solvant | 4 voies intégrées |
| Dimensions (H x l x P) | 192 mm x 420 mm x 620 mm (7,6 po x 16,5 po x 24,4 po) |
| Afficher plus |