Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnage pour échantillonneur à débit divisé Vanquish™
Code produit 18851115 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Échantillonneur à débit divisé C/CT Vanquish
Capacité de l’échantillon:
250 μl
Version biocompatible:
Non
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Capacité de l’échantillon Version biocompatible Conditionnement
18851115 Échantillonneur à débit divisé C/CT Vanquish 250 μl Non 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18851115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 6851.1970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.00€
    728.64€ / 1 pièces
    Économisez 78.36€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Les boucles d’échantillonnage pour échantillonneur à débit divisé Thermo Scientific™ Vanquish™ sont disponibles en différentes tailles pour répondre aux exigences de vos applications.
Automatisez l’injection d’échantillons dans votre système HPLC ou UHPLC Thermo Scientific™ Vanquish™ avec les boucles d’échantillonnage pour échantillonneurs à débit divisé Thermo Scientific™ Vanquish™. Ces boucles d’échantillonnage sont disponibles en tailles de 10, 25, 100, 250 et 1 000 μl pour répondre aux exigences de votre application. Les raccords Thermo Scientific™ Viper™ sont inclus avec nos boucles d’échantillonnage pour en faciliter l’installation avec des raccordements sans fuite.
Les boucles d’échantillonnage des échantillonneurs à débit divisé Vanquish utilisent des raccords Viper, qui ont une conception de serrage sans ferrule, pour des connexions à volume mort pratiquement nul.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boucle d’échantillonnage
Capacité de l’échantillon 250 μl
Version biocompatible Non
À utiliser avec (équipement) Échantillonneur à débit divisé C/CT Vanquish
Matériau Stainless Steel