Learn More
Cole-Parmer™ Soupapes de surpression VapLock™ pour la gestion des solvants
Code produit 15894434
Change view
Click to view available options
Matériau:
PTFE, FFKM
Pression:
Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Pression unitSize
15894434 PTFE, FFKM Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15894434 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1202062
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les clapets antiretour d’injection VapLock™ pour la gestion des solvants maintiennent l’équilibre de pression dans le flacon pour une manipulation sûre des solvants
Choix entre une pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi ou 1 à 2,5 psi
Garantie
Néant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Systèmes de confinement des solvants VapLock
Matériau PTFE, FFKM
Pression Pression d’ouverture de 0,1 à 0,25 psi
Filetage (impériale) 1/4 po-28 UNF(M)
À utiliser avec (application) Solvant de sécurité
Type Vanne de surpression