Learn More
Cole-Parmer™ Systèmes de prélèvement de solvants VapLock™ avec bouchon TPI Rieke 6 de 70 mm et un jerrycan de 20 L
Code produit 16692033 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Collecteurs en PTFE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
16692033 Collecteurs en PTFE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16692033 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1202068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.00€
    577.22€ / 1 pièces
    Économisez 39.78€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-01-2027
Les systèmes de prélèvement de solvants VapLock™ avec bouchon 6TPI Rieke de 70 mm et un récipient de 20 L constituent une solution complète pour prélever en toute sécurité les déchets de solvants des instruments de laboratoire
Prélèvent les déchets de solvants jusqu’à 9 flux d’effluent Réduisent l’exposition aux vapeurs chimiques nocives
Garantie
Néant
Spécification
Description TPI Rieke 6 de 70 mm, collecteur en PTFE, tambour de 20 L en PE
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie
Type Système complet de prélèvement de solvants
Canaux de solvant 9
Matériau Collecteurs en PTFE