Learn More
Cole-Parmer™ Bouchons de distribution de solvant VapLock™
Code produit 15814524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
GL25
GL45
Matériau:
PTFE, polypropylène
PTFE, polypropylène, acier inoxydable
Nombre de canaux:
Deux ports
Trois ports
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau Nombre de canaux Conditionnement
15814524 GL45 PTFE, polypropylène Trois ports 1 pièce
15824524 GL45 PTFE, polypropylène, acier inoxydable Trois ports 1 pièce
15854474 GL25 PTFE, polypropylène Deux ports 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15814524 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1201804
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Les bouchons de distribution de solvant VapLock™ réduisent l’évaporation chimique et l’exposition aux vapeurs dangereuses
À utiliser avec une tubulure semi-rigide égale ou inférieure à 1/8 po (3,2 mm) de D.E.
Garantie
Néant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipients compatibles avec les solvants
Matériau PTFE, polypropylène
Nombre de canaux Trois ports
Dimensions GL45
Diamètre du filetage 1/4 in-28 UNF(F)
À utiliser avec (application) Solvant de sécurité
Couleur Bleues/blanches
Type de produit Bonnet de livraison