Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes
Code produit 15884534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
51 mm
GL38
Nalgene 38-430
Wako 38 mm
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau unitSize
15884534 GL38 Polypropylène 1 pièce
15864534 Nalgene 38-430 Polypropylène 1 pièce
15874534 Nalgene 38-430 PTFE 1 pièce
15894534 Wako 38 mm Polypropylène 1 pièce
17286064 51 mm PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15884534 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur WAK38P10
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour flacons et bonbonnes recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Garantie
Néant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipients compatibles avec les solvants
Matériau Polypropylène
Dimensions GL38
Filetage (impériale) 1 x 0,5 in NPT(F), 3 x 0,25 in NPT(F), 6x 0,25 in-28 UN(F)(F)
À utiliser avec (application) Solvant de sécurité
Type Kit de déchets de solvants