Learn More
Cole-Parmer™ Kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux
Code produit 15814564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
100-415
70 mm Rieke
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Matériau unitSize
15814564 70 mm Rieke PTFE 1 pièce
15844534 100-415 Polypropylène 1 pièce
15854534 100-415 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15814564 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 1201923
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les kits de déchets de solvants VapLock™ pour cuves et seaux recueillent les effluents de sources multiples tout en minimisant les gaz d’échappement de solvants dangereux
Différentes tailles de bouchons disponibles pour s’adapter au récipient de votre solvant
Garantie
Néant
Spécification
À utiliser avec (équipement) Récipients compatibles avec les solvants
Matériau PTFE
Dimensions 70 mm Rieke
Filetage (impériale) 1/2 po NPT(F), 1/4 po NPT(F), 1/4 po.-28 UNF(F)
À utiliser avec (application) Solvant de sécurité
Type Kit de déchets de solvants