Learn More
MedChemExpress Vapreotide acetate
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.11% |
| CAS | 849479-74-9 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Poids moléculaire | 1191.39 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 14.29 mg/mL (11.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | RC-160 acetate∣ BMY-41606 acetate |