Learn More
MedChemExpress Vapreotide
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.75% |
| CAS | 103222-11-3 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1131.37 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (88.39 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | RC160∣ BMY 41606 |