Learn More
Varenicline Hydrochloride, MedChemExpress
Description
Varenicline Hydrochloride (CP 526555 hydrochloride) is a high affinity, selective α4β2 nicotine acetylcholine receptor (nAChR) partial agonist and full α7 nAChR agonist. Varenicline Hydrochloride is also a potent partial agonist of α6β2 nAChR in striatum of rats with a Ki value of 0.12 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Varenicline Hydrochloride |
| CAS | 230615-23-3 |
| Couleur | Deep Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H14ClN3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | CP 526555 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : 50 mg/mL (201.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 2.5 mg/mL (10.09 mM) |
| SMILES | C1(C2CC3CNC2)=C3C=C(N=CC=N4)C4=C1.Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 247.72 |
| Afficher plus |