missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varespladib, MedChemExpress

Code produit p-200102036
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481827 50 mg
16468357 5 mg
16456176 100 mg
16415668 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16481827 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13402

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Varespladib (LY315920) is a potent and selective group IIA, secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor with an IC50 of 9 nM. Varespladib exhibits the significant inhibitory effect on sPLA2 activity in serum from various species including rat, rabbit, guinea pig and human with IC50s of 8.1 nM, 5.0 nM, 3.2 nM and 6.2 nM, respectively.

Varespladib (LY315920) is a potent and selective group IIA, secretory phospholipase A2 (sPLA2) inhibitor with an IC50 of 9 nM. Varespladib exhibits the significant inhibitory effect on sPLA2 activity in serum from various species including rat, rabbit, guinea pig and human with IC50s of 8.1 nM, 5.0 nM, 3.2 nM and 6.2 nM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Varespladib
CAS 172732-68-2
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H20N2O5
Quantité 50 mg
Synonyme LY315920
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 32 mg/mL (84.12 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)COC1=CC=CC2=C1C(C(C(N)=O)=O)=C(CC)N2CC3=CC=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 380.39
Poids de la formule 380.39
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.