Learn More
Berthold Technologies Injecteur variable JET (#1) en pré-position
Code produit 31777358 Tous les produits Berthold Technologies Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique) de distribution:
10 à 100 μl
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) de distribution
31777358 10 à 100 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31777358 Fournisseur Berthold Technologies Code fournisseur 7037901
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Injecteur pour la distribution automatisée de réactifs dans des luminomètres compatibles.
  • Centro supporte jusqu’à trois JET injecteurs de volumes variables en pré-mesure ou en position de mesure
  • L’injection ultra-rapide minimise le délai entre l’injection et la mesure
  • Adapté à la mesure de réactions rapides telles que la luminescence par flash
  • Utilise Teflon des soufflets pour des injections rapides et précises
  • Assure un mélange efficace et une longue durée de vie
  • Fournit une injection précise de petits et grands volumes avec >une précision de 98 % sur toute la plage de volume
  • Conçu pour un entretien faible grâce à un fonctionnement sans friction
  • Compatible avec les suspensions à cellules grâce à de faibles forces de cisaillement et des matériaux appropriés
Spécification
Type d’injection JET Injecteurs
Volume (métrique) de distribution 10 à 100 μl
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Luminescence Applications
Tension 24 VDC
À utiliser avec (équipement) Luminomètre microplaque Centro LB 963