Learn More
Berthold Technologies Injecteur variable JET (#2) en pré-position
Tous les produits Berthold Technologies ProduitsDescription
- Centro supporte jusqu’à trois JET injecteurs de volumes variables en pré-mesure ou en position de mesure
- L’injection ultra-rapide minimise le délai entre l’injection et la mesure
- Adapté à la mesure de réactions rapides telles que la luminescence par flash
- Utilise Teflon des soufflets pour des injections rapides et précises
- Assure un mélange efficace et une longue durée de vie
- Fournit une injection précise de petits et grands volumes avec >une précision de 98 % sur toute la plage de volume
- Conçu pour un entretien faible grâce à un fonctionnement sans friction
- Compatible avec les suspensions à cellules grâce à de faibles forces de cisaillement et des matériaux appropriés
Specifications
Specifications
| Type d’injection | JET Injecteurs |
| Volume (métrique) de distribution | 10 à 100 μl |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (application) | Luminescence Applications |
| Tension | 24 VDC |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre microplaque Centro LB 963 |