Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 323 avec tête de pompe 313DW
Code produit 12406350
Change view
Click to view available options
Tête de pompe:
313D
323 Du
323E/D
323S/D
323U/D
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tête de pompe unitSize
12406350 313D 1 pièce
12416350 323S/D 1 pièce
12426350 323U/D 1 pièce
12436350 323 Du 1 pièce
12456340 - 1 pièce
15306151 323E/D 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12406350 Fournisseur Watson-Marlow Code fournisseur 030.3124.3DU
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pompes carénées série 300. Pompes de table mono ou multicanaux avec commande manuelle, à distance, analogique, RS232 et dosage précis.
  • Les pompes de laboratoire de la série 300 sont une solution de pompage de table avec des capacités de contrôle manuelles, à distance, analogiques ou RS232. Dotées d'un dessus en ABS résistant aux produits chimiques et d'une protection IP31, les pompes 323E/D sont équipées d'un clavier à membrane qui contrôle la pompe et d'un écran LCD numérique pour afficher la vitesse. Il existe quatre modèles présentant des niveaux de fonctionnalité croissants :
  • Pompes à haut débit à commande améliorée 323E/DDu RS232/auto/manuelle
  • Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et à commande manuelle améliorée
  • Pompes à commande manuelle haute performance 323E/DS
  • Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de têtes de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
  • Têtes de pompe à trois rouleaux 313D et 313D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à quatre rouleaux 314D et 314D2 pour tubes continus
  • Têtes de pompe à microcassette à quatre rouleaux et cinq canaux 314MC
  • Têtes de pompe à microcassette à huit rouleaux et cinq canaux 318MC
  • Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôle Vitesse variable
Type d’affichage LCD
Classification du boîtier IP31
Débit 4,1 à 2000 mL/min
Motor Speed 15 à 400 tr/min
Réversible Oui
Contrôle externe Manuel
Niveau sonore <70 dB(A) à 1 m
Nbre de rouleaux 3
Tête de pompe 313D
Contrôle de la vitesse 15 à 400 tr/min 27:1
Température (impériale) max. 104°F
Température (impériale) min. 40 °F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4 °C
Dimensions (L x l x H) 230 x 230 x 132 mm
Alimentation électrique 100 VA
Tension 100/120/220/240 V
Fréquence 50/60 Hz