Learn More
Watson-Marlow Entraînement série 323 avec tête de pompe 313DW
Description
- Les pompes de laboratoire de la série 300 sont une solution de pompage de table avec des capacités de contrôle manuelles, à distance, analogiques ou RS232. Dotées d'un dessus en ABS résistant aux produits chimiques et d'une protection IP31, les pompes 323E/D sont équipées d'un clavier à membrane qui contrôle la pompe et d'un écran LCD numérique pour afficher la vitesse. Il existe quatre modèles présentant des niveaux de fonctionnalité croissants :
- Pompes à haut débit à commande améliorée 323E/DDu RS232/auto/manuelle
- Pompes 323E/DU et 323E/DU à commande automatique analogique et à commande manuelle améliorée
- Pompes à commande manuelle haute performance 323E/DS
- Pompes à commande manuelle 323E/DE
Options de têtes de pompe disponibles en standard (autres disponibles sur demande) :
- Têtes de pompe à trois rouleaux 313D et 313D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à quatre rouleaux 314D et 314D2 pour tubes continus
- Têtes de pompe à microcassette à quatre rouleaux et cinq canaux 314MC
- Têtes de pompe à microcassette à huit rouleaux et cinq canaux 318MC
- Têtes de pompe 501RL et 501RL2 pour tubes continus
Spécification
Spécification
| Type de contrôle | Vitesse variable |
| Type d’affichage | LCD |
| Classification du boîtier | IP31 |
| Débit | 0,81 à 2000 mL/min |
| Motor Speed | 3,0 à 400 tr/min |
| Réversible | Oui |
| Contrôle externe | Commandes de contrôle automatique analogiques manuelles ou à distance 4-20mA ou 0-10V ou RS232. |
| Tête de pompe | 323S/D |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 230 x 132 mm |
| Tension | 100/120/220/240 V |