Learn More
WTW™ Thermoréacteur à longueur d’onde variable avec 4 réglages de température
GREENER_CHOICE
Code produit 10041862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 cuves de réaction
2 x 12 cuves de réaction
2 x 12 cuves de réaction dans 2 bains à sec
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10041862 2 x 12 cuves de réaction 1 pièce
10132342 2 x 12 cuves de réaction dans 2 bains à sec 1 pièce
10159081 12 cuves de réaction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10041862 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 1P22
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour la désintégration de la DCO, de l’azote total et du phosphore total
  • Huit programmes standards fixes pour un fonctionnement simple
  • Huit programmes définis par l’utilisateur de 25-170°C avec digestion à haute température
  • AQA / CQI avec capteur de température externe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Thermoréacteur
Hertz 50/60 Hz
Tension 230/115 V
Puissance 560 W
Profondeur (métrique) 315 mm
Alimentation électrique 115 / 230 V ± 15 %, 50 / 60 Hz, 560 W
À utiliser avec (application) Tâches courantes et spécialisées dans les eaux usées et dans les laboratoires
Hauteur (métrique) 185 mm
Capacité 2 x 12 cuves de réaction
Largeur (métrique) 256 mm