Learn More
WTW™ Thermoréacteur à longueur d’onde variable avec 4 réglages de température
Description
Thermoréacteurs pour la désintégration de la DCO, de l’azote total et du phosphore total, y compris la désintégration rapide et autoprogrammée à haute température jusqu’à 170°C. La température de réaction élevée sur une période définie garantit une dégradation complète de l’échantillon. Les températures et les temps de dégradation requis pour les paramètres standards sont stockés dans chaque thermoréacteur WTW. En outre, il existe différentes options pour l’autoprogrammation et les numéros de cuves disponibles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Thermoréacteur |
| Tension | 230/115 V |
| Puissance | 280 W |
| Profondeur (métrique) | 315 mm |
| Alimentation électrique | 115 / 230 V ± 15 %, 50 / 60 Hz, 280 W |
| À utiliser avec (application) | Mesures de routine, eaux usées |
| Hauteur (métrique) | 185 mm |
| Capacité | 12 cuves de réaction |
| Largeur (métrique) | 256 mm |
| Fréquence | 50/60 Hz |