Learn More
Trajan™ Revêtement SPI Varian
Code produit 10635841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5/boîte
Diamètre (métrique) interne:
0,5 mm
0,8 mm
Comprend:
0,25 mm de restriction
0,5 mm de restriction
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Diamètre (métrique) interne Comprend Conditionnement
10635841 5/boîte 0,5 mm 0,25 mm de restriction -
12943971 1 de chaque 0,8 mm 0,5 mm de restriction 1 pièce
10107210 5/boîte 0,8 mm 0,25 mm de restriction 5 pièces
11920745 5/boîte 0,8 mm 0,25 mm de restriction 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10635841 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092027
Expédition estimée: 30-12-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Varian / Bruker
Spécification
Type de produit Liner en SPI
Comprend 0,25 mm de restriction
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 54 mm
Diamètre (métrique) interne 0,5 mm
Diamètre (métrique) externe 4,6 mm
À utiliser avec (équipement) Instruments Varian GC