Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane pour la chimie VARIO™ MV 10C NT Select
Code produit 17724919 Tous les produits Vacuubrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
CEE
UK
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
17724919 CEE 1 pièce
17734919 UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17724919 Fournisseur VACUUBRAND™ Code fournisseur 25744750
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe MV 10C NT est idéale pour ceux qui ont besoin d’une vitesse de pompage élevée et d’un vide en millibars fractionnés pour fonctionner avec des solvants à point d’ébullition élevé. Cette pompe offre des performances fiables pour les évaporateurs rotatifs sur sol, les étuves de séchage sous vide, les colonnes de distillation sous vide et d’autres applications similaires.
  • VACUU·SELECT Contrôleur de vide avec interface utilisateur graphique et applications prédéfinies simplifie le travail en laboratoire
  • Détection automatique du point d’ébullition et réglage du vide pour des temps de procédés courts
  • Idéal pour l’évaporation d’une grande quantité de solvants à ébullition élevée, même à basse température
  • Durée de vie extra longue de la membrane pour des coûts d’exploitation et d’entretien minimaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 0,6 mbar
Comprend Pompe montée, manuelle
Niveau sonore 47 dBA
Type de prise CEE
Poids (métrique) 28,9 kg
Débit 12,8 m³ /heure.
Hauteur totale (métrique) 450 mm
Longueur totale (métrique) 533 mm
Largeur totale (métrique) 260 mm
Type de pompe Système de vide
Classification du boîtier IP40
Pression maximale 1,1 bars
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs, étuves de séchage sous vide, colonnes de distillation sous vide
Tension 200/230 V