Learn More
Macherey-Nagel™ Support de pré-colonne VarioPrep™ pour HPLC préparative
Code produit 12757690 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
8 mm
32 mm
Longueur (métrique):
10 mm
15 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Longueur (métrique) Conditionnement
12757690 32 mm 15 mm 1 pièce
12472610 8 mm 10 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12757690 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 718253
Expédition estimée: 10-12-2026
Utilisez les colonnes en acier inoxydable VarioPrep™ pour HPLC. Le support de pré-colonne VarioPrep™ pour HPLC préparative est disponible en différentes tailles pour une variété de colonnes.
Caractéristiques
  • Système de colonne pour HPLC préparative fabriqué en acier inoxydable avec deux raccords d’extrémité réglables, par exemple, pour l’utilisation fréquente de techniques de rétrorinçage
  • Permet la compensation d’un volume mort, qui pourrait survenir à l’entrée de la colonne après un certain temps de fonctionnement, sans avoir besoin d’ouvrir la colonne
  • Peut être conditionné avec tous les silices sphériques NUCLEODUR™ et NUCLEOSIL™
  • Les supports de colonne sont disponibles dans un grand choix de dimensions pour différentes colonnes
Spécification
Diamètre (métrique) interne 32 mm
Longueur (métrique) 15 mm
Type de produit Support de colonne