Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 15 B avec fiche BS1363 R.-U.
Description
- Plage de température ambiante : 10 à 50°C
- Puissance max. : 0,07 kW
- Amplitude d’agitation : 30 mm
- Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
- Charge max. : 15 kg
- Dimensions globales (l x P x H) : 480 x 487 x 160 mm
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (BS1363)
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 20 à 300 min-1 |
| Tension | 230 V |
| Type de prise | Prise UK |
| Fréquence | 50/60 Hz |