Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 15 B avec fiche CEE7/7
Code produit 16659375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CEE 7/7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
16659375 Prise CEE 7/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16659375 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003062
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur usage intensif, faible bruit, dans une conception compacte
  • Plage de température ambiante : 10 à 50°C
  • Puissance max. : 0,07 kW
  • Amplitude d’agitation : 30 mm
  • Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
  • Charge max. : 15 kg
  • Dimensions globales (l x P x H) : 480 x 487 x 160 mm
  • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
  • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Vitesse de rotation 20 à 300 min-1
Tension 230 V
Type de bouchon Prise CEE 7/7
Fréquence 50/60 Hz