Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 8 B avec fiche BS1363 R.-U.
Description
- Affichage de la fréquence d’agitation et réglage numérique via l’écran LC, par incréments de 1,0 tr/min, démarrage doux
- Les points de consigne, les valeurs réelles et la fréquence d’agitation s’affichent sur les deux écrans LC
- Technologie de microprocesseur conviviale
- Clavier à membrane avec symboles distinctifs
- Minuteur réglable de 1 min à 99:59 heures ou fonctionnement continu
- Interface RS 232 en option sur demande
- Table d’agitation en aluminium anodisé avec quatre broches en plastique
- Entraînement par un moteur Ca avec protection contre les surcharges
- Mécanisme compact et à faible usure avec équilibrage de masse pour un portoir stable
- Vitesse constante, indépendante de la charge
- Idéal pour une utilisation en continu
- Boîtier extérieur en acier galvanisé électrolytiquement, recouvert de poudre
- Plage de température ambiante : 10 à 50°C
- Puissance max. : 0,07 kW
- Amplitude d’agitation : 20 mm
- Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
- Charge max. : 8 kg
- Dimensions globales (l x P x H) : 350 x 355 x 160 mm
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (BS1363)
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 20 à 300 min-1 |
| Tension | 230 V |
| Type de prise | Prise UK |
| Fréquence | 50/60 Hz |