Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 8 B avec fiche CEE7/7
Code produit 16619375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise CEE 7/7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon unitSize
16619375 Prise CEE 7/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16619375 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003058
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur avec mouvement bidirectionnel, usage intensif, faible bruit, dans une conception compacte
  • Affichage de la fréquence d’agitation et réglage numérique via l’écran LC, par incréments de 1,0 tr/min, démarrage doux
  • Les points de consigne, les valeurs réelles et la fréquence d’agitation s’affichent sur les deux écrans LC
  • Technologie de microprocesseur conviviale
  • Clavier à membrane avec symboles distinctifs
  • Minuteur réglable de 1 min à 99:59 heures ou fonctionnement continu
  • Interface RS 232 en option sur demande
  • Table d’agitation en aluminium anodisé avec quatre broches en plastique
  • Entraînement par un moteur Ca avec protection contre les surcharges
  • Mécanisme compact et à faible usure avec équilibrage de masse pour un portoir stable
  • Vitesse constante, indépendante de la charge
  • Idéal pour une utilisation en continu
  • Boîtier extérieur en acier galvanisé électrolytiquement, recouvert de poudre
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de température ambiante : 10 à 50°C
    • Puissance max. : 0,07 kW
    • Amplitude d’agitation : 20 mm
    • Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
    • Charge max. : 8 kg
    • Dimensions globales (l x P x H) : 350 x 355 x 160 mm
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
  • Spécification
    Vitesse de rotation 20 à 300 min-1
    Tension 230 V
    Type de bouchon Prise CEE 7/7
    Fréquence 50/60 Hz