Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 8 BE avec fiche BS1363 R.-U.
Description
- Contrôle électronique de la vitesse en continu, démarrage doux
- Panneau de commande transparent avec boutons rotatifs facilitant le fonctionnement
- Minuteur réglable jusqu’à 60 minutes ou en fonctionnement continu
- Table d’agitation en aluminium anodisé avec quatre broches en plastique
- Entraînement par un moteur Ca avec protection contre les surcharges
- Mécanisme compact et à faible usure avec équilibrage de masse pour un portoir stable
- Vitesse constante, indépendante de la charge
- Idéal pour une utilisation en continu
- Boîtier extérieur en acier galvanisé électrolytiquement, recouvert de poudre
- Plage de température ambiante : 10 à 60°C
- Puissance max. : 0,07 kW
- Amplitude d’agitation : 20 mm
- Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
- Plateau d’agitation (l x P) : 330 x 330 mm
- Charge max. : 8 kg
- Dimensions globales (l x P x H) : 350 x 375 x 160 mm
- Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (BS1363)
- Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 20 à 300 min-1 |
| Tension | 230 V |
| Type de prise | Prise UK |
| Fréquence | 50/60 Hz |