Learn More
Lauda™ Agitateur Varioshake VS 8 BE avec fiche CEE7/7
Code produit 16699365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise CEE 7/7
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
16699365 Prise CEE 7/7 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16699365 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur L003056
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Agitateur avec mouvement bidirectionnel, usage intensif, faible bruit, dans une conception compacte
  • Contrôle électronique de la vitesse en continu, démarrage doux
  • Panneau de commande transparent avec boutons rotatifs facilitant le fonctionnement
  • Minuteur réglable jusqu’à 60 minutes ou en fonctionnement continu
  • Table d’agitation en aluminium anodisé avec quatre broches en plastique
  • Entraînement par un moteur Ca avec protection contre les surcharges
  • Mécanisme compact et à faible usure avec équilibrage de masse pour un portoir stable
  • Vitesse constante, indépendante de la charge
  • Idéal pour une utilisation en continu
  • Boîtier extérieur en acier galvanisé électrolytiquement, recouvert de poudre
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de température ambiante : 10 à 60°C
    • Puissance max. : 0,07 kW
    • Amplitude d’agitation : 20 mm
    • Fréquence d'agitation : 20 à 300 l/min
    • Plateau d’agitation (l x P) : 330 x 330 mm
    • Charge max. : 8 kg
    • Dimensions globales (l x P x H) : 350 x 375 x 160 mm
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Alimentation : 230 V, 50/60 Hz
  • Spécification
    Vitesse de rotation 20 à 300 min-1
    Tension 230 V
    Type de prise Prise CEE 7/7
    Fréquence 50/60 Hz