Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX place la barre plus haut en matière de fiabilité et de facilité, avec une technologie qui fonctionne dans l’intérêt des chercheurs.
Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation
Le lecteur Varioskan LUX est un instrument modulaire et évolutif qui offre une facilité d’utilisation optimale dans un grand nombre d’applications.
- Jusqu’à cinq technologies de mesure : L’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence (y compris FRET), la luminescence (directe et filtrée), l’AlphaScreen/AlphaLISA et la fluorescence en temps différé (y compris la TR-FRET/hTRF)
- Filtre et spectre optique avec monochromateur
- Balayage spectral pour l’optimisation des tests
- Cinq modes de mesure y compris : point final, cinétique, spectres, spectres cinétiques et multipoint
- Module de contrôle du gaz intégré pour définir les concentrations en CO2 et en O2 pour les dosages cellulaires
- Distribution et mesure simultanées pour le contrôle du signal au début de la réaction
- Sélection de plage dynamique automatique, basée sur l’intensité du signal de chaque puits
- Commandes de sécurité intelligentes conçues pour identifier et prévenir l’utilisateur des problèmes potentiels avant que ceux-ci ne surviennent
- Étalonnage de l’instrument et diagnostics automatiques pour des performances fiables
- Lecteur compatible, certification HTRF attribuée par Cisbio Bioassays
- Validation DLReady attribuée par Promega Corporation
Varioskan LUX est associé au logiciel puissant et intuitif SkanIt qui offre une facilité d’utilisation et une flexibilité optimales.
- Sans licence— : chaque utilisateur peut installer le logiciel sur son ordinateur
- Interface intuitive et flexible permettant la réalisation de plusieurs tests par différents utilisateurs
- Outil de pipetage virtuel innovant qui facilite la définition des échantillons dans l’agencement des étapes
- Les données de mesure sont sauvegardées dans la base de données en continu de manière à ce qu’il n’y ait’aucune perte de données en cas d’interruptions inattendues telles que des coupures de courant ou une interruption involontaire
- Traitement et exportation des données simplifiés
- Exportez les données en un seul clic ou envoyez-les automatiquement par e-mail à la fin du cycle
- Plusieurs formats de fichier sont disponibles pour exporter les résultats : *.xlsx, *.pdf, *.xml et *.txt
- Affiche les spectres et les courbes cinétiques en temps réel pendant la mesure
- Calculs intégrés pour l’analyse des données (par ex., soustraction du blanc, moyenne/SD/CV %, courbe standard, réponse à la dose, contrôle de la qualité, classification, analyse cinétique et spectrale, formule personnalisée, etc.)
- Rapports de résultats complets avec traçabilité des actions et des réglages de la durée du cycle
- Deux versions disponibles : La version Research Edition pour la recherche en sciences de la vie et la version Drug Discovery Edition qui intègre toutes les fonctionnalités pour assurer la conformité à la norme FDA 21 CFR Partie 11
Le Varioskan LUX est modulaire et évolutif. Vous pouvez donc créer le système qui vous convient le mieux. Pour de plus amples informations, veuillez contacter un distributeur local.
Specifications
Specifications
| Compatibilité | Automate |
| Type de détecteur | Tube photomultiplicateur (PMT) |
| Dimensions (L x l x H) | 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.) |
| Température de l’incubateur | Jusqu’à 45°C |
| Interface | Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt) |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Vitesse de mesure | 15 s pour plaque à 96 puits, 45 s pour plaque à 384 puits, 135 s pour plaque à 1 536 puits (temps minimum) |
| Technologie de mesure | Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence |
| Type de plaques | Plaque de 6 à 1 536 puits (plaque d’absorbance de 6 à 384 puits) |
| Gamme de produits | Varioskan |
| Show More |