Learn More
Thermo Scientific™ Lecteur de microplaques multimode Varioskan™ LUX
Code produit 17163451 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Technologie de mesure:
Absorbance et intensité de fluorescence, Fluorescence Intensity
Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence
Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen
Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence
Reading Options:
Haut
Haut et bas, Bottom
No. of Dispensers:
1
2
Aucun
Comprend:
Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche
Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Technologie de mesure Reading Options No. of Dispensers Comprend Conditionnement
17163451 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom 2 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
15350747 Absorbance et intensité de fluorescence, Fluorescence Intensity Haut Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15360747 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15370747 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
17153451 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom Aucun Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
16864263 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom 1 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
15300757 Absorbance et intensité de fluorescence, Fluorescence Intensity Haut et bas, Bottom Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15320757 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
17173451 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom Aucun Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
17183451 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom 1 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
15360757 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
17193451 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom 2 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
17133461 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom Aucun Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
17143461 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom 1 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
17153461 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom 2 Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche 1 pièce
15330767 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom 1 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15340767 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom 1 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15360767 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom 1 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15330777 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence Haut et bas, Bottom 2 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15340777 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom 2 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15360777 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence, AlphaScreen Haut et bas, Bottom 2 Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
15340757 Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, Fluorescence Intensity, Luminescence, Time-Resolved Fluorescence Haut et bas, Bottom Aucun Logiciel SkanIt pour PC, édition Recherche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 17163451 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur VLBL00GD2
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Analysez de nombreux types d’échantillons grâce à cinq technologies de mesure, y compris pour l’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen/AlphaLISA et la TRF.
Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX place la barre plus haut en matière de fiabilité et de facilité, avec une technologie qui fonctionne dans l’intérêt des chercheurs.
Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation
Le lecteur Varioskan LUX est un instrument modulaire et évolutif qui offre une facilité d’utilisation optimale dans un grand nombre d’applications.
  • Jusqu’à cinq technologies de mesure : L’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence (y compris FRET), la luminescence (directe et filtrée), l’AlphaScreen/AlphaLISA et la fluorescence en temps différé (y compris la TR-FRET/hTRF)
  • Filtre et spectre optique avec monochromateur
  • Balayage spectral pour l’optimisation des tests
  • Cinq modes de mesure y compris : point final, cinétique, spectres, spectres cinétiques et multipoint
  • Module de contrôle du gaz intégré pour définir les concentrations en CO2 et en O2 pour les dosages cellulaires
  • Distribution et mesure simultanées pour le contrôle du signal au début de la réaction
  • Sélection de plage dynamique automatique, basée sur l’intensité du signal de chaque puits
  • Commandes de sécurité intelligentes conçues pour identifier et prévenir l’utilisateur des problèmes potentiels avant que ceux-ci ne surviennent
  • Étalonnage de l’instrument et diagnostics automatiques pour des performances fiables
  • Lecteur compatible, certification HTRF attribuée par Cisbio Bioassays
  • Validation DLReady attribuée par Promega Corporation
Varioskan LUX est associé au logiciel puissant et intuitif SkanIt qui offre une facilité d’utilisation et une flexibilité optimales.
  • Sans licence— : chaque utilisateur peut installer le logiciel sur son ordinateur
  • Interface intuitive et flexible permettant la réalisation de plusieurs tests par différents utilisateurs
  • Outil de pipetage virtuel innovant qui facilite la définition des échantillons dans l’agencement des étapes
  • Les données de mesure sont sauvegardées dans la base de données en continu de manière à ce qu’il n’y ait’aucune perte de données en cas d’interruptions inattendues telles que des coupures de courant ou une interruption involontaire
  • Traitement et exportation des données simplifiés
    • Exportez les données en un seul clic ou envoyez-les automatiquement par e-mail à la fin du cycle
    • Plusieurs formats de fichier sont disponibles pour exporter les résultats : *.xlsx, *.pdf, *.xml et *.txt
  • Affiche les spectres et les courbes cinétiques en temps réel pendant la mesure
  • Calculs intégrés pour l’analyse des données (par ex., soustraction du blanc, moyenne/SD/CV %, courbe standard, réponse à la dose, contrôle de la qualité, classification, analyse cinétique et spectrale, formule personnalisée, etc.)
  • Rapports de résultats complets avec traçabilité des actions et des réglages de la durée du cycle
  • Deux versions disponibles : La version Research Edition pour la recherche en sciences de la vie et la version Drug Discovery Edition qui intègre toutes les fonctionnalités pour assurer la conformité à la norme FDA 21 CFR Partie 11
Le Varioskan LUX est modulaire et évolutif. Vous pouvez donc créer le système qui vous convient le mieux. Pour de plus amples informations, veuillez contacter un distributeur local.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Compatibilité Automate
Type de détecteur Tube photomultiplicateur (PMT)
Dimensions (L x l x H) 58 x 53 x 51 cm (23 x 21 x 20 in.)
Interface Logiciel PC (logiciel Thermo Scientific SkanIt)
Température de l’incubateur Jusqu'à 45°C
Source lumineuse Lampe flash au xénon
Vitesse de mesure 15 s pour plaque à 96 puits, 45 s pour plaque à 384 puits, 135 s pour plaque à 1 536 puits (temps minimum)
Technologie de mesure Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, Fluorescence Intensity, Luminescence
Type de plaques Plaque de 6 à 1 536 puits (plaque d’absorbance de 6 à 384 puits)
Gamme de produits Varioskan
Reading Options Haut et bas, Bottom
Agitation Orbital
Vitesse de balayage spectral <2,2 s/puits 400 à 500 nm, 1 flash, incrément de 2 nm
Échelle de lecture 0 à 6 Abs
Sélection de la longueur d’onde Absorbance : Double monochromateur, intensité de fluorescence : Monochromateur à double excitation et émission, Quad Monochromators (FL); 2 Ex, 2 Em, Filters (Lum., TRF, Alpha)
Type de logiciel Logiciel SkanIt
Précision (photométrique) 0,003 Abs ou ±2 %, à 200-399 nm (0 à 2 Abs), 0,003 Abs ou ±1 % à 400-1 000 nm (0-3 Abs)
Plage de concentrations en CO2 0,1 à 15%
Profondeur (impériale) 23 po
Profondeur (métrique) 58 cm
Volume distribué 2 to 5000 μL with 1 μL increments
Plage dynamique Intensité de fluorescence : lecture par le dessus de >6 décades ; Luminescence : >7 décades
Filtres d’émission Available for purchase
Hauteur (impériale) 20 po
Hauteur (métrique) 51 cm
Comprend Module gaz, logiciel PC SkanIt, édition Recherche
Linéarité Plaque à 96 puits : 0 à 4 Abs, ±2 % à 450 nm, plaque à 384 puits : 0 à 3 Abs ±2 % à 450 nm
Type de mesure Point final, cinétique, spectres, multipoint, spectres cinétiques
No. of Dispensers 2
Plage de concentration en O2 1 à 21%
Précision SD <0,001 Abs ou CV <0,5 %, à 450 nm (0-3 Abs)
Sensibilité Intensité de fluorescence (lecture par le dessus) : <0,4 fmol de fluorescéine/puits (plaque noire de 384 puits) ; Luminescence : <7 amol d’ATP/puits (plaque blanche de 384 puits)
Versions linguistiques des logiciels Anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien, japonais, chinois et russe
Gamme de longueur d’onde Absorbance : 200 à 1 000 nm, Intensité de fluorescence : Excitation : 200 à 1 000 nm, Émission : 270 à 840 nm, Luminescence : De 360 à 670 nm
Poids (impériale) 125 lb
Poids (métrique) 57 kg
Largeur (impériale) 21 po
Largeur (métrique) 53 cm