Description
La Varitip P peut être utilisée pour aspirer de 1 ml à 10 ml dans les béchers selon le principe de déplacement positif. La Varitip S est utilisée pour l’aspiration 2. 5 ml à 10 ml dans des grands récipients à col étroit. Le système est composé d’une partie distributrice et fonctionne selon le principe de déplacement de l’air de la Maxitip. Aucun risque de contamination croisée lors du changement de Maxitip. La vanne Maxitip garantit la distribution antigouttes des liquides avec une pression de vapeur élevée. Maxitip G graduée pour compenser la valeur nominale de la Varipette™.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Varipette™ 4720 |
| Type | Pipette réglable |
| Volume (métrique) | 1 à 10 μl |
| À utiliser avec (application) | Utilisées pour le pipetage précis de solutions visqueuses ou de liquides à haute pression de vapeur. |
| Gamme fonctionnelle | 1 à 10 ml |
| Quantité | 1 unité |