Learn More
Eppendorf™ Varispenser 2x
Code produit 15707377 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,2 à 2,0 ml
0,5 à 5,0 ml
1,0 à 10 ml
10 à 100 ml
2,5 à 25 ml
5,0 à 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
15707377 1,0 à 10 ml 1 pièce
15787367 0,2 à 2,0 ml 1 pièce
15797367 0,5 à 5,0 ml 1 pièce
15717377 2,5 à 25 ml 1 pièce
15781587 5,0 à 50 ml 1 pièce
15727377 10 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15707377 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 4967000030
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
  • Vanne de recirculation
  • Filetage GL 45 standard sur toutes les tailles adapté à la plupart des flacons filetés courants
  • Les billes de la vanne de sécurité dans la vanne de décharge empêchent les fuites lorsque le tube de décharge n’est pas monté
  • Bouchon à vis avec orifice d’aération pour faciliter l’assemblage du tube de séchage ou du microfiltre
  • Boîtier du distributeur ovale pour un transport aisé
  • Blocage empêché grâce au joint en PFA du piston coulissant
  • Lame de fixation sur le suivi interne denté pour un réglage rapide et précis du volume
  • Haute résistance chimique de tous les composants du distributeur
  • Tubes d’aspiration télescopiques pour un ajustement variable de la hauteur du flacon
  • Entièrement autoclavable sans démontage
  • Option de réglage utilisateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur analogique pour flacons avec adaptateurs
Canaux 1
Volume (métrique) 1,0 à 10 ml
Comprend Vanne de recirculation, adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d’admission télescopique (125 - 240 mm)