Description
Idéal pour la distribution d’aliquotes de liquide à partir d’un flacon réservoir volumineux.
- Vanne de recirculation
- Filetage GL 45 standard sur toutes les tailles adapté à la plupart des flacons filetés courants
- Les billes de la vanne de sécurité dans la vanne de décharge empêchent les fuites lorsque le tube de décharge n’est pas monté
- Bouchon à vis avec orifice d’aération pour faciliter l’assemblage du tube de séchage ou du microfiltre
- Boîtier du distributeur ovale pour un transport aisé
- Blocage empêché grâce au joint en PFA du piston coulissant
- Lame de fixation sur le suivi interne denté pour un réglage rapide et précis du volume
- Haute résistance chimique de tous les composants du distributeur
- Tubes d’aspiration télescopiques pour un ajustement variable de la hauteur du flacon
- Entièrement autoclavable sans démontage
- Option de réglage utilisateur
Specifications
Specifications
| Type de produit | Distributeurs de flacons avec adaptateurs |
| Canaux | 1 |
| Volume (métrique) | 0,2 à 2,0 ml |
| Comprend | Vanne de recirculation, adaptateurs GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 et tube d’admission télescopique (125 - 240 mm) |