Learn More
Varlitinib, MedChemExpress
Code produit 16496737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16496737 5 mg
16475016 100 mg
16474028 10 mg
16420387 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16496737 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10530
MedChemExpress Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.
Varlitinib (ASLAN001) is a potent, reversible, small molecule pan-EGFR inhibitor with IC50s of 7, 2, 4 nM for HER1, HER2 and HER4, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Varlitinib
CAS 845272-21-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H19ClN6O2S
Quantité 5 mg
Synonyme ASLAN001 ARRY-334543
Informations sur la solubilité DMSO : 83.33 mg/mL (178.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H]1N=C(NC2=CC3=C(NC4=CC=C(OCC5=NC=CS5)C(Cl)=C4)N=CN=C3C=C2)OC1
Poids moléculaire (g/mol) 466.94
Poids de la formule 466.94
Pourcentage de pureté 96.31%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease