Description
Ce Vaseline Le produit pour rotors est un produit de haute qualité conçu pour améliorer les performances et la durabilité de vos rotors. Ce produit spécialement formulé Vaseline est la solution idéale pour assurer le bon fonctionnement de vos équipements de laboratoire sophistiqués.
- Conçu avec un souci méticuleux du détail, ce Vaseline est un outil essentiel pour tout chercheur, scientifique ou technicien. Il est conçu pour assurer une excellente lubrification, réduisant ainsi la friction et l'usure des composants mobiles du rotor. En protégeant contre la corrosion et en assurant un fonctionnement optimal, ce produit garantit une performance durable à votre précieux équipement.
- L'une de ses caractéristiques remarquables est son exceptionnelle polyvalence. Adapté à une utilisation avec une large gamme de rotors, il constitue un choix très fiable pour diverses applications de laboratoire. Que vous travailliez avec des centrifugeuses, des émulsificateurs ou toute autre machine à rotor complexe, ce Vaseline donnera des résultats exceptionnels.
- Outre ses propriétés lubrifiantes exceptionnelles, ce Vaseline Elle se targue d'une résistance et d'une stabilité chimiques supérieures. Il résiste aux températures extrêmes, garantissant des performances constantes même dans les environnements de laboratoire les plus exigeants. La formule de haute qualité empêche Vaseline de se dégrader ou de perdre son efficacité, même dans les conditions les plus extrêmes.
- Présenté dans un contenant pratique et facile à utiliser qui simplifie l'application. La buse de précision permet de contrôler la quantité de Vaseline appliqué, évitant le gaspillage et assurant une couverture optimale. Grâce à sa longue durée de conservation et à son format pratique, ce Vaseline est le compagnon idéal de votre laboratoire, vous offrant une tranquillité d'esprit lors de la réalisation de vos expériences.
- Investir dans ce Vaseline cela signifie investir dans la longévité et l'efficacité de votre équipement de laboratoire. Faites confiance à la renommée mondiale OHAUS La marque s'engage à fournir un produit de qualité supérieure répondant aux normes les plus exigeantes en matière de performance, de fiabilité et de sécurité. Avec ceci Vaseline Vous pouvez ainsi vous concentrer sur vos recherches sans vous soucier des dysfonctionnements de votre équipement ni des temps d'arrêt inutiles.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lubrifiant |
| Format | Liquide visqueux |
| À utiliser avec (application) | Lubricación de rotores |
| À utiliser avec (équipement) | Rotors |
| Quantité | 10 ml |
| Volume (impérial) | 10 mL |
| Volume (métrique) | 10 mL |