Learn More
Vatalanib dihydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16491167
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491167 50 mg
16415706 100 mg
16404928 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16491167 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12018
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Vatalanib dihydrochloride (PTK787 dihydrochloride) is an inhibitor of VEGFR2/KDR with IC50 of 37 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Vatalanib dihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 212141-51-0
Couleur Light Nude
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H17Cl3N4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme PTK787 dihydrochloride CGP-797870 dihydrochloride ZK-222584 dihydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (119.12 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 50 mg/mL (119.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)NC2=NN=C(C3=C2C=CC=C3)CC4=CC=NC=C4.[H]Cl.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 419.73
Poids de la formule 419.73
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research